Quecksilber-Standardlösung, 10 mg/L Hg in 5%iger Salpetersäure (aus Hg) Standard für die ICP-MS
Lieferant: JOBIN YVON EMISSION
CLHG2-1AY
JOBICLHG2-1AYEA 329 EUR
JOBICLHG2-1AY
Quecksilber-Standardlösung, 10 mg/L Hg in 5%iger Salpetersäure (aus Hg) Standard für die ICP-MS
Standards Kationischer Standards Quecksilber-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST