Beryllium-Standardlösung, 1.000 mg/l Be in verd. Salpetersäure Standard für die ICP
Lieferant: JOBIN YVON EMISSION
JYICP-BE
JOBIJYICP-BEEA
142
EUR
JOBIJYICP-BE
Beryllium-Standardlösung, 1.000 mg/l Be in verd. Salpetersäure Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Beryllium-Standards