Silicium-Standardlösung, 1.000 mg/l Si in Wasser mit Flußsäure (max. 1%) Standard für die ICP
Lieferant: JOBIN YVON EMISSION
JYICP-SI
JOBIJYICP-SIEA
147
EUR
JOBIJYICP-SI
Silicium-Standardlösung, 1.000 mg/l Si in Wasser mit Flußsäure (max. 1%) Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Silizium-Standards