Arsen-Standardlösung, 1000 mg/l As in verd. Salpetersäure (aus As) Standard für die AAS und ICP
Lieferant: JOBIN YVON EMISSION
PLAS2-2Y
JOBIPLAS2-2YEA 228 EUR
JOBIPLAS2-2Y
Arsen-Standardlösung, 1000 mg/l As in verd. Salpetersäure (aus As) Standard für die AAS und ICP
Standards Kationischer Standards Arsen-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO 17034 und ISO 17025.