Beryllium-Standardlösung, 1000 mg/l Be in verd. Salpetersäure (aus Be) Standard für die AAS und ICP
Lieferant: JOBIN YVON EMISSION
PLBE2-2T
JOBIPLBE2-2TEA 476 EUR
JOBIPLBE2-2T
Beryllium-Standardlösung, 1000 mg/l Be in verd. Salpetersäure (aus Be) Standard für die AAS und ICP
Standards Kationischer Standards Beryllium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO 17034 und ISO 17025.