Bismut-Standardlösung, 1000 mg/l Bi in 10%iger Salpetersäure (aus Bi) Standard für die AAS und ICP
Lieferant: JOBIN YVON EMISSION
PLBI4-2X
JOBIPLBI4-2XEA 462 EUR
JOBIPLBI4-2X
Bismut-Standardlösung, 1000 mg/l Bi in 10%iger Salpetersäure (aus Bi) Standard für die AAS und ICP
Standards Kationischer Standards Wismut-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO 17034 und ISO 17025.