Calcium-Standardlösung, 1000 mg/L Ca in verd. Salpetersäure (aus Ca) Standard für die AAS und ICP
Lieferant: JOBIN YVON EMISSION
PLCA2-2Y
JOBIPLCA2-2YEA 228 EUR
JOBIPLCA2-2Y
Calcium-Standardlösung, 1000 mg/L Ca in verd. Salpetersäure (aus Ca) Standard für die AAS und ICP
Standards Kationischer Standards Calcium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST