Eisen-Standardlösung, 10000 mg/L Fe in 5%iger Salzsäure (aus Fe) Standard für die AAS und ICP
Lieferant: JOBIN YVON EMISSION
PLFE1-3X
JOBIPLFE1-3XEA 874 EUR
JOBIPLFE1-3X
Eisen-Standardlösung, 10000 mg/L Fe in 5%iger Salzsäure (aus Fe) Standard für die AAS und ICP
Standards Kationischer Standards Eisen-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST