Kalium-Standardlösung, 1000 mg/L K in verd. Salpetersäure (aus K) Standard für die AAS und ICP
Lieferant: JOBIN YVON EMISSION
PLK2-2Y
JOBIPLK2-2YEA 228 EUR
JOBIPLK2-2Y
Kalium-Standardlösung, 1000 mg/L K in verd. Salpetersäure (aus K) Standard für die AAS und ICP
Standards Kationischer Standards Kalium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST