Magnesium-Standardlösung, 10000 mg/L Mg in 5%iger Salzsäure (aus Mg) Standard für die AAS und ICP
Lieferant: JOBIN YVON EMISSION
PLMG1-3X
JOBIPLMG1-3XEA 874 EUR
JOBIPLMG1-3X
Magnesium-Standardlösung, 10000 mg/L Mg in 5%iger Salzsäure (aus Mg) Standard für die AAS und ICP
Standards Kationischer Standards Magnesium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST