Nickel-Standardlösung, 1000 mg/L Ni in verd. Salpetersäure (aus Ni) Standard für die AAS und ICP
Lieferant: JOBIN YVON EMISSION
PLNI2-2Y
JOBIPLNI2-2YEA 228 EUR
JOBIPLNI2-2Y
Nickel-Standardlösung, 1000 mg/L Ni in verd. Salpetersäure (aus Ni) Standard für die AAS und ICP
Standards Kationischer Standards Nickel-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST