Blei-Standardlösung, 1000 mg/l Pb in verd. Salpetersäure (aus Pb) Standard für die AAS und ICP
Lieferant: JOBIN YVON EMISSION
PLPB2-2Y
JOBIPLPB2-2YEA 228 EUR
JOBIPLPB2-2Y
Blei-Standardlösung, 1000 mg/l Pb in verd. Salpetersäure (aus Pb) Standard für die AAS und ICP
Standards Kationischer Standards Blei-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO 17034 und ISO 17025.