Silicium-Standardlösung, 10000 mg/L Si in Wasser (aus Si) Standard für die AAS und ICP
Lieferant: JOBIN YVON EMISSION
PLSI9A-3X
JOBIPLSI9A-3XEA 1100 EUR
JOBIPLSI9A-3X
Silicium-Standardlösung, 10000 mg/L Si in Wasser (aus Si) Standard für die AAS und ICP
Standards Kationischer Standards Silizium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST