Titan-Standardlösung, 10000 mg/L Ti in 2,4%iger Flußsäure (aus Ti) Standard für die AAS und ICP
Lieferant: JOBIN YVON EMISSION
PLTI9-3X
JOBIPLTI9-3XEA 874 EUR
JOBIPLTI9-3X
Titan-Standardlösung, 10000 mg/L Ti in 2,4%iger Flußsäure (aus Ti) Standard für die AAS und ICP
Standards Kationischer Standards Titan-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST