Zink-Standardlösung, 1000 mg/L Zn in verd. Salpetersäure (aus Zn) Standard für die AAS und ICP
Lieferant: JOBIN YVON EMISSION
PLZN2-2Y
JOBIPLZN2-2YEA 228 EUR
JOBIPLZN2-2Y
Zink-Standardlösung, 1000 mg/L Zn in verd. Salpetersäure (aus Zn) Standard für die AAS und ICP
Standards Kationischer Standards Zink-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST