VISTAshield® Schutzhelm, EVO®
Lieferant: JSP
AMC170-004-F00 AMD170-004-F00 AMD170-005-F00 AMD170-006-F00 AMD170-007-F00
JSPAAMC170-004-F00EA 85.7 EUR
JSPAAMC170-004-F00 JSPAAMD170-004-F00 JSPAAMD170-005-F00 JSPAAMD170-006-F00 JSPAAMD170-007-F00
VISTAshield® Schutzhelm, EVO®
Schutzhelme Schutzhelme
EVO® VISTAlens® ist ein funktionsreicher Schutzhelm der nächsten Generation, der auf der bewährten Evolution®-Kopfschutztechnologie basiert. Er verfügt über ein vollständig einziehbares, integriertes Gesichtsschutzschild der optischen Klasse 1 mit Aufprallschutz der Klasse A. Die Brille lässt sich einfach einsetzen, anpassen und warten und gewährleistet so jederzeit optimalen Schutz.
  • Integrierter Gesichtsschutz der optischen Bewertung A Klasse 1
  • Einfach zu bedienender Augenschutz
  • Die Sicherheitszelle verhindert Kopfhautverletzungen durch abprallende Trümmer
  • Kompromissloses Tragen von Korrekturbrillen
  • ABS-Schale
  • Ratschenverstellung
  • K&N Bewertung
Der Helm kombiniert eine extrem robuste ABS-Schale für hervorragenden Ganztagsschutz mit dem Komfort und Vorteilen des Evolution® 3D-Adjustment™-Gurtsystems. Kompakt und leicht mit nur 515 g. Eine voll verstellbare Radratsche und die einzigartige 3D-Verstellung sichern den Helm. Ein 6-Punkt-Terylen-Gurtsystem und ein Chamlon™-Schweißband aus ägyptischer Baumwolle sorgen für unübertroffenen Tragekomfort.
Das Sicherheitszellenkonzept verhindert, dass abprallende Partikel die Brille hinaufsteigen und die Kopfhaut treffen. Darüber hinaus kann die Überbrille nicht mit der Kopfhaut in Berührung kommen, wodurch Verletzungen vermieden werden, falls sie zurück auf die Sicherheitszelle geschleudert wird. EVO® VISTAshield® lässt sich mühelos ein- und ausfahren. Es ist leichtgängig schwenkbar, sodass der Träger die Position des Gesichtsschutzes individuell anpassen kann, um Abdeckung und Schutz zu maximieren. Das Visier der optischen Klasse 1 bietet ein Panoramabild mit minimaler Verzerrung. Entspricht 166.1.AT und bietet Aufprallschutz bei Geschwindigkeiten von bis zu 425 mph (685 km/h), getestet mit einem 6-mm-Stahlkugellager.
Standards: EN 397; EN 50365 Elektrische Isolierung.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bestellen