Allgebrauchsthermometer, mit blauer Alkoholfüllung, +10+60C:1/1, Gesamtlänge 190 mm, mit Fabrikprüfschein 1 * 1 ST
Lieferant: JUCHHEIM SOLINGEN
Allgebrauchsthermometer, mit blauer Alkoholfüllung, +10+60C:1/1, Gesamtlänge 190 mm, mit Fabrikprüfschein 1 * 1 ST