Condenser clamp
Lieferant: JUCHHEIM Laborgeräte GmbH
VL04685
JUCHVL04685EA 0 EUR
JUCHVL04685
Condenser clamp
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Malleable iron, epoxy coated.
  • With epoxy coating
  • Movable support rod
Weight: 480 g