Verschlusskupplung M16x1, FFKM Temperaturbereich: -45 ... +220 °C Anschluss M16x1 außen 1 * 1 ST
Lieferant: JULABO GmbH
Verschlusskupplung M16x1, FFKM Temperaturbereich: -45 ... +220 °C Anschluss M16x1 außen 1 * 1 ST