Gekühlte/beheizte Umwälzthermostate, CORIO™ CD-Serie
Lieferant: JULABO GmbH
9012703 9012701 9012702 9012704 9012705 9012707 9012708 9012713.N1 9012713.S1 9012714.N1 9012714.S1 9012716.N1 9012715.N1 9012717.N1 9012701.N1 9012728.N1
461-0885EA 4551 EUR
461-0885 461-0883 461-0884 461-0886 461-0964 461-0998 461-0999 461-1455 JULA9012713.S1 461-1456 JULA9012714.S1 461-1457 JULA9012715.N1 JULA9012717.N1 JULA9012701.N1 JULA9012728.N1
Gekühlte/beheizte Umwälzthermostate, CORIO™ CD-Serie
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Heiz- und Kühl-Umwälzthermostate
Die leistungsstarken und robusten CORIO™ Labor-Umwälzthermostate bieten exakte Temperaturen, absolute Präzision und einen breiten Arbeitstemperaturbereich. Das CORIO™ CD-Modell ist ein fortschrittliches Gerät mit professioneller Technik für anspruchsvolle Anwendungen und kann für die Temperierung interner und externer Anwendungen verwendet werden. Die Strahldüse ermöglicht eine stufenlose Anpassung des Pumpenstrahls im System. Die isolierten Edelstahlbäder sind langlebig und verfügen über einen integrierten Ablaufhahn. Diese Wärme-/Kältethermostate eignen sich ideal für die Temperierung vonMore Product Information