Kühl- und Heizungsumwälzpumpen, MAGIO™ MS Serie
Lieferant: JULABO GmbH
9032704 9032705 9032707 9032713.N1 9032713.S1 9032714.N1 9032714.S1 9032716.N1 9032715.N1 9032717.N1 9032728.N1
461-1429EA 7960 EUR
461-1429 461-1430 461-1432 461-1433 461-1434 462-0638 462-0639 462-0640 JULA9032715.N1 JULA9032717.N1 JULA9032728.N1
Kühl- und Heizungsumwälzpumpen, MAGIO™ MS Serie
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Heiz- und Kühl-Umwälzthermostate
Die Kälte-Umwälzthermostate der MAGIO™ Serie arbeiten mit einem Arbeitstemperaturbereich von –50 bis +300 °C und einer Heizleistung von bis zu 3 kW. Mit ihrer leistungsstarken Druck-/Saugpumpe eignen sich die MAGIO™ Thermostate ideal für externe Temperieraufgaben. Dank des umfangreichen Zubehörs und der außerordentlichen Dynamik lassen sich die Thermostate der MAGIO™ Serie modular und individuell an anspruchsvollste Applikationen anpassen.
  • Helles, gut lesbares Display
  • Integrierter Programmierer ermöglicht das Ausführen von Temperaturzeitprofilen
  • Benetzte
More Product Information
Neuer Artikel bei VWR!
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Unbedenklicher für Mensch und Umwelt