Zubehör für Kälte- und Wärme-Umwälzthermostate, MAGIO™ MS Serie
Lieferant: JULABO GmbH
9900100 9970245 9810007 8901120
JULA9900100EA 470 EUR
JULA9900100 JULA9970245 JULA9810007 JULA8901120
Zubehör für Kälte- und Wärme-Umwälzthermostate, MAGIO™ MS Serie
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme
Der Booster Heater bietet die Möglichkeit, die Heizleistung von einigen MAGIO Laborthermostaten um 6 kW zu erhöhen und so deren Einsatzbereich zu erweitern. Der Booster Heater kann in einem Temperaturbereich von -50 bis 300 °C eingesetzt werden. Die intelligente Steuerung in Kombination mit MAGIO sorgt dafür, dass er in vollautomatisierte Systeme eingebunden werden kann.
  • Der Booster Heater besteht aus zwei Bestandteilen:
  • Steuereinheit
  • Heizereinheit mit 2×3 kW
  • Die Heizeinheit wird anstelle des Baddeckels in die Badöffnung eingesetzt. Die Steuereinheit kann auf oder neben dem Thermostat platziert werden.