Kunststoffbehälter für ölige Abfälle
Lieferant: JUSTRITE MANUFACTURING
ECN937FLRD
JUSUECN937FLRDEA 139 EUR
JUSUECN937FLRD
Kunststoffbehälter für ölige Abfälle
Sicherheitsbehälter
Sichere Sammlung und Lagerung von ölhaltigen Abfallstoffen
, hergestellt aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) und bietet feuersichere temporäre Lagerung von Lösungsmittellappen, Abfalllappen, Spänen und anderen Materialien, die zu Selbstentzündung neigen.
  • Die dickwandige HDPE-Konstruktion rostet nicht und verbeult nicht und ist beständig gegen die meisten chemischen Verbindungen für erhöhte Haltbarkeit
  • Mit selbstschließendem Deckel mit Fußhebel und ausgestelltem Boden für zusätzliche Stabilität
  • Nahtloses, auslaufsicheres Design mit geformten Griffen für einfache Handhabung
  • Mit selbstschließendem Deckel mit Fußhebel und ausgestelltem Boden für zusätzliche Stabilität
  • Fußpedal ermöglicht freihändiges Öffnen
  • Etikett „Empty every night“ dient als praktische Erinnerung
Ideal für temporäre Lagerung von Lösungsmittellappen, Abfalllappen, Spänen und anderen Materialien, die zu Selbstentzündung neigen – halten Sie einen an jedem Arbeitsplatz bereit.
Standards: FM-geprüft und erfüllt die Anforderungen von OSHA und NFPA Code 30.