Hitze- und schnittfeste Handschuhe, Aramid
Lieferant: JUTEC
H115B236
JUTEH115B236EA 162 EUR
JUTEH115B236
Hitze- und schnittfeste Handschuhe, Aramid
Handschuhe
Dieser Fünffingerhandschuh aus Aramidfaser bietet Schutz vor Kontaktwärme bis 500 °C.
  • Schnittfest
  • Weich, sehr flexibel
Typische Anwendungsbereiche: Glasindustrie, Montage, Automobilindustrie.
Standards: EN 388, EN 407, Kat. III