Genomic DNA Reinigunskits, Fermentas
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Das DNA-Reinigungskit ist ein einfaches und schnelles System für die hochwertige Reinigung genomischer DNA aus verschiedenen Quellen, darunter: Vollblut, Serum, Zelllinien, Bakterienzellen, Pflanzen- und Säugetiergewebe.
- Effizient – 2 bis 10 µg genomische DNA aus 0,2 ml Blut
- Schnell – Verfahren dauert ungefähr 20 Minuten
- Universell – reinigt genomische DNA aus verschiedenen Quellen
- Flexibel – einfach zu skalieren
- Sicher – erfordert keine Phenolextraktion
Mit dem Kit gereinigte genomische DNA mit hohem Molekulargewicht eignet sich für die direkte Verwendung in allen gängigen molekularbiologischen Anwendungen: PCR, FastDigest und konventionelle Restriktionsverdauung, Klonierung, DNA-Sequenzierung und Southern-Blot-Analyse.
Das Kit basiert auf selektiver, durch Detergenz vermittelter DNA-Fällung aus Rohlysat. Das gesamte Verfahren ist schnell und dauert nur 20 bis 25 Minuten. Es werden typischerweise 2 bis 10 µg genomische DNA aus 0,2 ml Blut gewonnen.
Zu den Anwendungen gehört die Reinigung hochwertiger genomischer DNA aus Vollblut oder Serum, Zellkulturen, Pflanzengewebe, Säugetiergewebe, Epithelproben und Bakterien. Enthält Lyselösung, Fällungslösung, NaCl-Lösung, detailliertes Protokoll.
Lieferumfang: Das Kit enthält Lyselösung (40 ml), Fällungslösung (10X) (8 ml), Natriumchlorid (1,2 M) (10 ml). Lagerung des Kits bei Raumtemperatur.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet.