VWR®, DNA ladder, 100 bp
Lieferant: VWR Chemicals
K180-250ULEA
194
EUR
K180-250UL
VWR®, DNA ladder, 100 bp
Elektrophorese-Reagenzien
Molekulargewichtsmarker
Leiter mit 13 Fragmenten von 100 bis 3000 bp zur einfachen Bandenidentifizierung.
Also available pre-mixed with loading dye.