Proteinfärbereagenz, Blue BANDit™
Lieferant: VWR Chemicals
K217-1LEA
217
EUR
K217-1L
Proteinfärbereagenz, Blue BANDit™
Färbemittel
Elektrophorese-Färbemittel
Blue BANDit™ ist eine sichere und umweltfreundliche Alternative zum herkömmlichen Coomassie® Blue-Färbeverfahren.
- Weniger Umgang mit gefährlichen Chemikalien Kein Methanol und keine Essigsäure erforderlich
- Hohe Empfindlichkeit, schnelles, einfaches Verfahren