Puffer, PBS-Lösung 10X Konzentrat (phosphatgepufferte Salzlösung), USP steril, ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
K813-500MLEA
118
EUR
K813-500ML
Puffer, PBS-Lösung 10X Konzentrat (phosphatgepufferte Salzlösung), USP steril, ultrarein
Puffer
Gewebekultur-Puffer
- Keine DNasen, RNasen oder Proteasen nachgewiesen
- Steril
Produkt laut USP-Spezifikation getestet
pH @ 25 °C (1:10 Wasser) 6,6 - 7,2