TMP plus, flüssig, 1 Bestandteil, Substrat Membrane Peroxidase Substrate Plus, Flüssigkeit, Biotechnologische Qualität 1 Komponente
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
TMB
Gebrauchsfertiges, empfindliches Substrat für die Detektion von HRP (Meerrettichperoxidase)-Aktivität. Ideal für ELISA und Lösungsproben. Zeigt ein schnelleres Signal, gesteigerte Empfindlichkeit und geringstmöglichen Hintergrund.
- Gebrauchsfertige Lösung
Die Reaktion des Substrats mit HRP erzeugt ein blaues freies Radikalkation mit einem Absorptionsmaximum bei 653 nm. Die Ansäuerung der Reaktion durch Zugabe von Schwefelsäure ergibt eine gelbes Diimin-Endoxidationsprodukt, das Licht bei 450 nm absorbiert.
Das TMB Plus Flüssigkomponenten-Substrat ist durch TMB- und Wasserstoffperoxid-Konzentrationen optimiert, die eine lineare Reaktion auf typische in immunologischen Tests verwendeten HRP-Konzentrationen ermöglichen.
Bestellinformation: Enthält 2,08 mmol/l TMB, Wasserstoffperoxid, Zitronensäurepuffer pH 3,3 und zusätzliche proprietäre, ungiftige Stabilisatoren.
Verpackung: Verpackt in Kunststoffflasche.
Formel:
C₁₆H₂₀N₂ Molecular Weight: 240,35 g/mol |
MDL:
MFCD00007748 CAS-Nummer: 54827-17-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@450nm (50%, 1M H2SO4) | ≤ 0,1 |
Abs.@650nm (unverdünnt) | ≤ 0,1 |
Prüfung (P/F) | PASS / FAIL |
pH @25C (unverdünnt) | 2,6 - 3,6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...