TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid) ≥99% für die Biotechnologie

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: TCEP HCl

K831-10GEA 749 EUR
K831-10G K831-2G
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid) ≥99% für die Biotechnologie
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid)
Formel: C₉H₁₆ClO₆P
Molecular Weight: 286.65 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00145469
CAS-Nummer: 51805-45-9
UN: 3261
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Reinheit (DC) > 99%
Löslichkeit (50mg/ml, Wasser) Entspricht


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR