VWR® Buffer, MES-SDS, 20X, UltraPure Grade
Lieferant: VWR Chemicals
K856-500MLEA
383
EUR
K856-500ML
VWR® Buffer, MES-SDS, 20X, UltraPure Grade
Puffer
Elektrophorese-Puffer
Laufpuffer
Genutzt für hohe Auftrennleistung von Proteinen in pH-neutralen SDS-PAGE Gelen.
- Ultra-pure grade
- Convenient concentrations and packaging
- Good quality, consistency and resolution