Methanol ≥99,8% für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
K977-1LEA 175 EUR
K977-1L K977-4L
Methanol ≥99,8% für die HPLC
Methanol
Formel: CH₃OH
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@210nm < 0,8
Abs.@220nm ≤ 0,4
Abs.@230nm ≤ 0,2
Abs.@240nm ≤ 0,1
Abs.@260nm ≤ 0,04
Abs.@280-400nm ≤ 0,01
Carbonyl Compounds ≤ 0,001%
Color (APHA) ≤ 10
Purity ≥ 99,8%
Residue After Evaporation ≤ 0,001%
Solubility (30%, Water) Pass
Substances Darkened by Sulphuric Acid Pass
Substances Reducing Permanganate Test Pass
Titrable Acid ≤ 0,0003 meq/g
Titrable Base ≤ 0,0002 meq/g
Water ≤ 0,1%