Wasser für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
K978-1LEA
106
EUR
K978-1L
K978-4L
Wasser für die HPLC
Wasser
High purity water.
- Functionally tested reagents suitable for HPLC and mass spectrometry
- Low UV absorbing and low particulate count to reduce background
Formel:
H₂O Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 0 °C Dichte: 1 g/cm³ (4 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@200nm |
|
Abs.@210nm |
|
Abs.@254nm |
|
Abs.@300nm |
|
Ammonia |
|
Calcium Test | Pass |
Carbon Dioxide Test | Pass |
Chloride |
|
DNase | none detected |
Endotoxins |
|
Liquid Chromatography Suitability | Pass |
Oxidizable Substances | Pass |
pH @25°C | 5.0-7.0 |
Protease | none detected |
RNase | none detected |