Sterilisationsbeutel zur Gammabestrahlung, Selbstversiegelnd
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
3312IRD 3315IRD 3320IRD 3322IRD 3330IRD 3334IRD 3335IRD
KACC3312IRDEA 386 EUR
KACC3312IRD KACC3315IRD KACC3320IRD KACC3322IRD KACC3330IRD KACC3334IRD KACC3335IRD
Sterilisationsbeutel zur Gammabestrahlung, Selbstversiegelnd
Beutel Sterilisationsbeutel
Sterilisationsbeutel zur Gammabestrahlung können als Primär-, Sekundär- oder Tertiärverpackung für Artikel verwendet werden, die einer Gammabestrahlung oder Sterilisation unterzogen werden.
  • Zum Verpacken von Gegenständen geeignet, die einer Gammastrahlungsdosis zwischen 15 und 50 kGy ausgesetzt werden
  • Nach der Bestrahlung wechselt der Prozessindikator von gelb auf rot
  • Die Beutel schützen den Inhalt vor Umwelteinflüssen, die die Sterilität beeinträchtigen könnten
  • Hergestellt aus einem transparenten, starken, 3 mil dicken Polyolefinmaterial in medizinischer Qualität mit einem selbstdichtenden Klebeverschluss
  • Verfügt über einen Öffnungsschlitz, der das Öffnen des Beutels erleichtert, ohne dass Schneidwerkzeuge, die den Inhalt beschädigen könnten, erforderlich sind
  • Beutel zur Gammabestrahlungssterilisation sind nicht autoklavierbar
Material: LDPE
Verschlussart: Selbstklebend
Sterilität: Unsteril
Latexfrei: Ja
Standards: COC.