Biohazard-Beutel, Autoklavierbar, Steril, Doppelbeutel
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
3748CBHNPST10D
KACC3748CBHNPST10DEA 584 EUR
KACC3748CBHNPST10D
Biohazard-Beutel, Autoklavierbar, Steril, Doppelbeutel
Beutel Entsorgungsbeutel
Vorsterilisierte Biohazard-Beutel von Keystone Cleanroom Products eignen sich, um Abfälle oder potenziell gefährliche Materialien zu dekontaminieren, die den aseptischen Produktionsbereich durch den Autoklav verlassen. Die Verwendung steriler Biohazard-Beutel verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in den aseptischen Produktionsbereich.
  • Gebrauchsfertig, in leicht zu öffnenden Chevron-Peel DuPont™ Tyvek®-Beuteln verpackt
  • Maximale Sterilisationstemperatur: 135 °C (275 °F)
  • Ablaufdatum und Chargennummer zur vollständigen Nachverfolgbarkeit auf jeder Packung
Eliminieren Sie eine übliche Quelle der Kontamination.
Lieferumfang: Konformitätszertifikate sind in jeder Sendung enthalten.