Tyvek Autoklavbeutel mit Dampfindikator
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
BGT2A2428
KACCBGT2A2428EA 3300 EUR
KACCBGT2A2428
Tyvek Autoklavbeutel mit Dampfindikator
Beutel Sterilisationsbeutel
Tyvek® 1422A Autoklavbeutel mit Dampfindikator können entweder als innere oder äußere Verpackung bei der Dampfsterilisation von pharmazeutischen Austauschprodukten verwendet werden.
  • Reiß- und stichfest
  • Per Heißversiegelung verschließbar
  • Überlegen gegenüber papierbasierten Autoklavbeutel und -hülllen
  • Schnell und beständig für Umgebungen in denen Equipment vorbereitet wird
  • Dampfindikator und hydrophob
  • Fusselfrei; starke Werksversiegelungen
  • Außergewöhnliche Keimbarriere
Standardisiert und vereinfacht das Einpacken der Ausrüstung für die Dampfsterilisation: Die Verwendung dieser Beutel hilft auch dabei, wertvolle Zeit bei der Equipment-Vorbereitung zu sparen.
Das gute Drapierverhalten des 1422A Tyvek®-Materials ermöglicht das 'Ertasten' von Ausrüstungsteilen in der Verpackung; insbesondere beim Anheben oder Handhaben des verpackten Teils.
Da 100% der Oberfläche vom Dampf durchdrungen wird und die Trocknung ermöglicht, kann jede Ladung mit einer maximalen Effizienz und Durchsatz zusammengestellt werden.
In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt und verpackt.
Standards: CoC.