Super-Duty 50 GSM SMS Autoklavierbare Schüsselabdeckungen mit Dampfindikator
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
BWLKCRP30030 BWLKCRP30040 BWLKCRP30036 BWLKCRP30048 BWLKCRP30020 BWLKCRP30042 BWLKCRP30050 BWLKCRP30054 BWLKCRP30024 BWLKCRP30060
129-4013EA 5010 EUR
129-4013 129-4019 KACCBWLKCRP30036 KACCBWLKCRP30048 KACCBWLKCRP30020 KACCBWLKCRP30042 KACCBWLKCRP30050 KACCBWLKCRP30054 KACCBWLKCRP30024 KACCBWLKCRP30060
Super-Duty 50 GSM SMS Autoklavierbare Schüsselabdeckungen mit Dampfindikator
Überzüge
Diese autoklavierbare 50 g/m² schwere SMS-Schüsselabdeckung bietet eine Keimbarriere, die sich ideal für pharmazeutische Produktionsanwendungen eignet.
  • Hydrophob, reißfest und durchstoßfest
  • Schafft sekundären Schutz bei der aseptischen Präsentation und Einrichtung der Ausrüstung
  • Ausgelegt für Autoklavenzyklen (121 bis 135 °C)
  • Hergestellt und verpackt in einem zertifizierten ISO 8-Reinraum
  • Hergestellt in den USA
Es entfällt die Notwendigkeit, Bögen aus Sterilisationsverpackungsmaterialien zuzuschneiden und diese mit Autoklavenband und Gummibändern zuMore Product Information