Tyvek GMP Ausrüstungsüberzug
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
COVTVK602668WS
KACCCOVTVK602668WSEA 5450 EUR
KACCCOVTVK602668WS
Tyvek GMP Ausrüstungsüberzug
Beutel Sterilisationsbeutel
Sparen Sie Zeit und standardisieren Sie Ihre Aktivitäten zur Gerätevorbereitung für die Dampfsterilisation; oder bei der Verwendung in einer pharmazeutischen Produktionsumgebung, um gereinigte Ausrüstung vor Kontamination zu schützen.
  • In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Reduziert Arbeitskosten
  • Vereinfacht die Konformität zum SOP in Bezug auf das Einwickeln
  • Individuell in Polybeutel verpackt und markiert
  • Dampfsterilisationsindikator - Autoklavierbar bei 121 bis 125 °C
  • Reiß- und stichfest
  • Hydrophob
  • Fusselfrei
Diese Tyvek GMP-Überzüge bieten eine bequeme und zeitsparende Methode zum Einwickeln von pharmazeutischem Zubehör vor der Dampfsterilisation. Diese Überzüge ermöglichen eine unmittelbare Dampfdurchdringung und funktionieren am besten mit modernen Vakuum-Puls-Autoklaven, um eine ausreichende Trocknung zu erzielen.
Durch ihre Verwendung zum Schützen gereinigter Ausrüstung in allen pharmazeutischen Herstellungsumgebungen können Kontaminationsrisken durch Mikroben und Partikel minimiert werden.
Standards: CoC.