Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch)

Lieferant: KAMMERER

2035495
KAMM2035495EA 0 EUR
KAMM2035495
Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch)
Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch)
Formel: C₇H₁₆O₃
MDL: MFCD00059604
CAS-Nummer: 34590-94-8
EINECS: 252-104-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR