Pro-Ständer für Pro Line-Mikropipetten
Lieferant: KARTELL
0134800
KART0134800EA 206 EUR
KART0134800
Pro-Ständer für Pro Line-Mikropipetten
Pipettenständer
Das schlanke Design und die Drehbarkeit dieses Karussellständers ermöglichen dem Benutzer das einfache Aufbewahren oder Entnehmen von Pipetten.
  • Stabile Basis erleichtert Einhandbedienung
  • Stabiles Design gewährleistet sichere Pipettenaufbewahrung
  • Tragbares und leichtes Design
Dieser Ständer kann sowohl einkanalige als auch mehrkanalige „Pro“-Mikropipetten aufnehmen. Er kann leicht mit Seife und Wasser oder üblichen Labordesinfektionsmitteln gereinigt werden.
Der Ständer bietet Platz für die folgenden Pro-Line-Pipetten: drei Mehrkanal-Mikropipetten, 6 Einkanal-Mikropipetten oder eine Kombination aus drei Einkanal- und drei Mehrkanal-Mikropipetten.