Becher, niedrige Form
Lieferant: KARTELL
1534 1535 1536 1537 1538 1539
KART1534EA 84.4 EUR
KART1534 KART1535 KART1536 KART1537 KART1538 KART1539
Becher, niedrige Form
Becher
PFA, durchscheinend, mit Ausguss.
  • Platzsparendes Stapelbares Design
  • Hoher thermischer Widerstand von −250 bis +270 °C
  • Autoklavierbar, einfache Reinigung
Erhabene Graduierungen sind leicht ablesbar und verschleißfest bei wiederholter Verwendung.