Kolben, runder Boden, mit Normschliff
Lieferant: KARTELL
1540
KART1540EA 417 EUR
KART1540
Kolben, runder Boden, mit Normschliff
Kolben Rundkolben
PFA, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance from −200 to +250 °C
  • Vacuum: suitable
For rotary evaporators and distillation of fine chemicals.