Küvetten für Fibrintimer®
Lieferant: KARTELL
2630
KART2630EA 60.6 EUR
KART2630
Küvetten für Fibrintimer®
Küvetten Spezialküvetten
Polystyrenküvetten für Fibrintimer® zur Bestimmung der Gerinnungszeit von Blut.
Standards: IVD (in vitro Diagnose) zertifiziert.
Lieferumfang: Lieferung mit 500 Metallstäbchen.