Pistillen, gezackt
Lieferant: KARTELL
6315 6302 6305 6310 6330 6350
KART6315EA 115 EUR
KART6315 KART6302 KART6305 KART6310 KART6330 KART6350
Pistillen, gezackt
Mörser und Pistille Pistille
Pistille in Kombination mit Borosilikatmörser zum Zerkleinern der Proben. Ideal für zähe Materialien wie Tumore.
  • Kopf aus PTFE
  • Schaft aus Edelstahl
Standards:
Bitte beachten