Rührblätter für Ballonflaschen
Lieferant: KARTELL
690 691 692 693 694
KART690EA 28.9 EUR
KART690 KART691 KART692 KART693 KART694
Rührblätter für Ballonflaschen
Passend für alle Standard-Rührstäbe mit knopfförmigem Ende. Das Schlüsselloch mit „langer Nut“ (Ø 9 mm) ermöglicht ein einfaches Einführen in den Kolbenhals und die richtige Position zum Rühren. Dauerhaft einsetzbar bei Temperaturen bis 250 °C und kurzzeitig bis 300 °C.
Standards:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten