Digitalbüretten, TECHNOTRATE
Lieferant: KARTELL
83250
KART83250EA 3250 EUR
KART83250
Digitalbüretten, TECHNOTRATE
Büretten
Digitalbürette für einen Volumenbereich von 0 bis 50 ml. Der Benutzer kann das Titrationsvolumen über die Taste 'DOS' festlegen. Die Titration kann mit den Tasten 'ZERO' und 'TITR' direkt gestartet werden. Die TECHNOTRATE Büretten können für Flüssigkeiten unterschiedlicher Viskosität bzw. Dichte ganz einfach mit der Taste 'O/CAL' rekalibriert werden.
  • Ausdruck der Tages-/Wochenwerte bei Anschluss an PC und Drucker über die Witolink-Schnittstelle
  • Unkomplizierte 'Luftreinigung' ohne Reagenzien- oder Titriermedienverlust
  • Kein Verschütten mehr, zuverlässige und sichere Ruheposition
  • Automatische Abschaltung nach Drei Minuten
  • Wiederaufladbarer Akku