Flaschen, Enghals, quadratisch, HDPE, mit Gewinde
Lieferant: Kautex
310-85937 310-85938 310-85939 310-85940
KAUT310-85937EA 1.6 EUR
KAUT310-85937 215-6014 KAUT310-85939 KAUT310-85940
Flaschen, Enghals, quadratisch, HDPE, mit Gewinde
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE. Naturfarben.
  • Quadratische Form
  • Sichere und komfortable Handhabung
  • Auslaufsicher
  • Flaschen sind für Lebensmittel geeignet
Der Hals dieser Flaschenserie wurde dem standardmäßigen Glasverschluss GL 32 angepasst.