Flaschen, Enghals, beschichtet, mit Schraubverschluss
Lieferant: Kavalier
612414345966 61.63241434595 61.63241432110 61.63241432125 61.63241432150 61.63241432194 612414321966 612414321968 612414345968 61632414345100 61.63241434525 61.63241434550 61.63241434594 612414345950
KAVA612414345966EA 1770 EUR
KAVA612414345966 KAVA61.63241434595 KAVA61.63241432110 KAVA61.63241432125 KAVA61.63241432150 KAVA61.63241432194 KAVA612414321966 KAVA612414321968 KAVA612414345968 KAVA61632414345100 KAVA61.63241434525 KAVA61.63241434550 KAVA61.63241434594 KAVA612414345950
Flaschen, Enghals, beschichtet, mit Schraubverschluss
Flaschen Glasflaschen
Diese Flaschen werden aus Borosilikatglas 3.3 hergestellt, mit Kunststoffbeschichtung und Schraubverschluss.
  • Mit klarer Kunststoffbeschichtung zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
  • Reduziert die Gefährdung durch umher fliegendes Glas und Flüssigkeitsspritzer bei Flaschenbruch
  • Beschichtung widersteht Dampfsterilisation bis zum 135 °C