Bechergläser, Philips-Form, Borosilikatglas
Lieferant: Kavalier
632411006500_U 632411006940 632411006500
KAVA632411006500_UEA 44.8 EUR
KAVA632411006500_U KAVA632411006940 KAVA632411006500
Bechergläser, Philips-Form, Borosilikatglas
Becher
Borosilikatglas, 3.3 Qualität.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
Ideal für allgemeine Laboranwendung. Mit Ausguss.