Laborflaschen, enghalsig, mit Schraubkappen
Lieferant: Kavalier
632414321950 632414321956 632414321966 632414321968 632414345100_U 632414345500_U 632414345250_U 632414345956_U 632414345950 632414345966 632414645968 632414345100 632414345500 632414345250 632414345956 632414321100 632414321500 632414321940 632414321250 632414321954 632414501050 632414345940
KAVA632414321950EA 54.1 EUR
KAVA632414321950 KAVA632414321956 KAVA632414321966 KAVA632414321968 KAVA632414345100_U KAVA632414345500_U KAVA632414345250_U KAVA632414345956_U KAVA632414345950 KAVA632414345966 KAVA632414645968 KAVA632414345100 KAVA632414345500 KAVA632414345250 KAVA632414345956 KAVA632414321100 KAVA632414321500 KAVA632414321940 KAVA632414321250 KAVA632414321954 KAVA632414501050 KAVA632414345940
Laborflaschen, enghalsig, mit Schraubkappen
Flaschen Glasflaschen
Borosilikatglas 3.3, klar oder braun.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung sorgt für relativ hohen Widerstand gegen Temperaturwechse
Rund, mit Graduierung, DIN Gewinde GL 45, Ausgießring und blauer Schraubkappe.
Standards: Konform mit DIN ISO 4796 - 1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable